Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cecropin A (1-7)-Melittin (2-9) Hybrid-Peptid
Artikelnummer. 15408219
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408219 1 mg 1 Milligramm
15490637 0,5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408219 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66741.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Causes the release of carboxyfluoresceine encapsulated in phosphatidylcholine liposomes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung [CA(1-7)M(2-9)NH2]
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Lyophilisiertes Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verursacht die Freisetzung von Carboxyfluorescein, das in Phosphatidylcholin-Liposomen eingekapselt ist.
Molekulargewicht 1770.29
Produkttyp Cecropin A (1-7) -Melittin (2-9) Hybrid Peptide
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Lys-Trp-Lys-Leu-Phe-Lys-Lys-Ile-Gly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-NH2
Nur für Forschungszwecke