Learn More
Thermo Scientific™ Cecropin B, freie Säure
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Lyophilisiertes Pulver |
| Molekulargewicht | 3834.66 |
| Produkttyp | Cecropin B, free acid |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke