Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefaclor, 96 %
Catalog Number p-7077538
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
53994-73-3
C15H14ClN3O4S
367.804
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
51039
CHEBI:3478
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-Carbonsäure
C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
53994-73-3
C15H14ClN3O4S
367.804
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
51039
CHEBI:3478
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-Carbonsäure
C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cefaclor
Typ Cefaclor
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 367.81
Reinheit (%) 95.0% (HPLC)
Wasser 3.0 to 9.0%
Menge 1 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefaclor
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.