Learn More
Cefazolin Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15466809
74.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
27164-46-1
C14H16N8NaO4S3
479.504
MFCD00056883
MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Cefamedin
131673922
(6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-Carbonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
[HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
27164-46-1
C14H16N8NaO4S3
479.504
MFCD00056883
MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Cefamedin
131673922
(6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-Carbonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
[HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Hemmt die bakterielle Zellwandsynthese
Inhibits bacterial cell wall synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cefazolin sodium salt
Typ Cefazolin Sodium Salt
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Beilstein 3585038
Merck Index 14,1917
Formelmasse 476.48
Farbe Weiß
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive