Learn More
Ceftazidime pentahydrate, 95%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66460.03
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15457829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 €
    142.65 € / 1 Gramm
    Sparen 15.35 €
    9% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Sparingly soluble in aqueous solution
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
78439-06-2
636.648
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
CHEBI:3509
CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
C22H32N6O12S2
MFCD00153936
131673973
2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate
Spezifikation
Ceftazidime pentahydrate
White
C22H32N6O12S2
Sparingly soluble in aqueous solution
CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
636.648
CHEBI:3509
95%
78439-06-2
1g
MFCD00153936
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate
131673973
636.65
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation