missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Celastrol, Tocris Bioscience™

Inhibits TNF-α-induced NF-κB activation

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 320310

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412424

  • 217.80 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Antioxidant and anti-inflammatory agent. Potently inhibits lipid peroxidation in mitochondria and inhibits TNF-α-induced NFκB activation. Also shown to inhibit topoisomerase II activity in vitro (IC 50 = 7.41 μM).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

34157-83-0
450.619
celastrol, tripterine, tripterin, 2r,4as,6as,12br,14as,14br-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydropicene-2-carboxylic acid, triterpene, celastrol, celastrus scandens, unii-l8gg98663l, 3-hydroxy-24-nor-2-oxo-1 10 ,3,5,7-friedelatetraen-29-oic acid, 2r,4as,6ar,6as,14as,14br-10-hydroxy-2,4a,6a,6a,9,14a-hexamethyl-11-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid, d:a-friedo-24-noroleana-1 10 ,3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo-, 20alpha
CHEBI:63959
CC1=C(C(=O)C=C2C1=CC=C3C2(CCC4(C3(CCC5(C4CC(CC5)(C)C(=O)O)C)C)C)C)O
C29H38O4
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
122724
(2R,4aS,6aR,6aS,14aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,6a,9,14a-hexamethyl-11-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid

Spezifikation

Celastrol
34157-83-0
celastrol, tripterine, tripterin, 2r,4as,6as,12br,14as,14br-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydropicene-2-carboxylic acid, triterpene, celastrol, celastrus scandens, unii-l8gg98663l, 3-hydroxy-24-nor-2-oxo-1 10 ,3,5,7-friedelatetraen-29-oic acid, 2r,4as,6ar,6as,14as,14br-10-hydroxy-2,4a,6a,6a,9,14a-hexamethyl-11-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid, d:a-friedo-24-noroleana-1 10 ,3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo-, 20alpha
CC1=C(C(=O)C=C2C1=CC=C3C2(CCC4(C3(CCC5(C4CC(CC5)(C)C(=O)O)C)C)C)C)O
450.619
CHEBI:63959
>99%
10mg
C29H38O4
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
(2R,4aS,6aR,6aS,14aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,6a,9,14a-hexamethyl-11-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid
122724
450.61
Videos