missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Celecoxib, Tocris Bioscience™

Selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 378610

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413604

  • 204.60 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 22-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor (IC50 values are 15 and 0.04μM for COX-1 and COX-2 respectively). Anti-inflammatory with shorter plasma half-life in vivo than SC 58121 (Cat. No. 2895). Displays chemopreventive activity in in vivo tumor models.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

169590-42-5
381.373
celecoxib, celebrex, celebra, onsenal, celocoxib, celecox, xilebao, 4-5-4-methylphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonamide, celecoxib usan, celecoxib old rn
CHEBI:41423
CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
C17H14F3N3O2S
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
2662
4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide

Spezifikation

Celecoxib
169590-42-5
celecoxib, celebrex, celebra, onsenal, celocoxib, celecox, xilebao, 4-5-4-methylphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonamide, celecoxib usan, celecoxib old rn
CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
381.373
CHEBI:41423
>99%
10mg
C17H14F3N3O2S
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
2662
381.37
Videos