Learn More
Coelestinblau B, rein
Artikelnummer. 10433743 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10433743 10 g 10 Gramm
10424795 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10433743 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 195560100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1562-90-9 | C17H18ClN3O4 | 363.798 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1562-90-9
Summenformel C17H18ClN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 363.798
MDL-Nummer MFCD00011927
InChI-Schlüssel OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54684697
IUPAC-Name 7-(Diethylamino)-4-Hydroxy-3-Oxophenoxazin-10 -ium-1-Carboxamid;Chlorid
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Celestine blue
Merck Index 15, 1961
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 638 to 648nm
Formelmasse 363.79
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 700 min. (in water)
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz bis braun
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver