Learn More
Macherey-Nagel™ CELITE 535 (VE=5kg)
Marke: Macherey-Nagel™ 815550.5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Spezifikation
5 kg | |
Celite 535 |
Marke: Macherey-Nagel™ 815550.5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
5 kg | |
Celite 535 |