Learn More
Agilent BioTek Starterkit für Zellzählung und Lebensfähigkeit
Starterkit für Zellzählung und Lebensfähigkeit
Marke:  Agilent BioTek 1980001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Artikelnummer. 17140549
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • Zellzählung und Lebensfähigkeitsapp Vordefinierte Protokolle berechnen automatisch die Anzahl und den Prozentsatz von Live/Dead
    • Karton mit 50 Einweg-Zählschlitten (2 Proben/Objektträger)
    • 1,5 ml-Fläschchen mit 0,4 % Trypanblau zum Färben von toten Zellen
    • Vierpositionszähler-Objektträgerhalter
    • Gebrauchsanleitung
    • Insgesamt 8 Proben
Spezifikation
Spezifikation
Starterkit für Zellzählung und Lebensfähigkeit
Zellzählung