Learn More
Corning™ X100 Mikrotestplatten, 384 Well, Polystyrol, schwa rz/klarer Flachboden, Corning CellBIND Surface
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
- Optisch klare Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
- Für Lesegeräte von oben und unten
- TCT-behandelt für optimale Zelladhäsion
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Niedriger Flanschboden für Barcode-Anpassung und Roboterhandhabung
- 07-201-446, -447, -448, -449 haben schwarze Wände, die eine geringe Hintergrundfluoreszenz und minimale Lichtstreuung ermöglichen
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,06 cm2 |
| Array | 16 x 24 |
| Verpackung | 20/Packung, 100/Karton |
| Farbe | Schwarz, Klar durchsichtiger Boden |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 112 μl |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 80 μl |
| Mehr anzeigen |