Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Kollagentyp I beschichteter Zellkulturkolben
Ideal für die Zellkultivierung in serumfreien oder serumreduzierten Medien
Marke:  Greiner Bio-One 658950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13092263
  • 780.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab
05-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums von Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen, Phäochromozytomzellen (PC12) und anderen Zelltypen
  • Quelle: Rattenschwanz-Kollagen Typ I
  • Gebrauchsfertig
  • Lieferung mit rotem Filter-Schraubverschluss.
Spezifikation
Spezifikation
Filter Screw Cap
No
HDPE
250 mL
Canted
5
Non-sterile
Red
Case
Polystyrene
50
Collagen Type I Protein