missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Kolben mit Proteinbeschichtung durch Poly-D-Lysin
Ideal für die Zellkultivierung und -differenzierung ohne und mit wenig Serum. Greiner Bio-One Cellcoat™ Poly-D-Lysin Protein-beschichtete Kolben tragen zur Förderung der Zelladhäsion und -proliferation bei
108.00 € - 1855.00 €
Spezifikation
Oberflächenbeschichtung | Poly-D-Lysin |
---|---|
Verschlusstyp | Verschlusskappe mit Dichtring |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11799482
|
Greiner Bio-One
661940 |
175 cm2 | 650 ml |
1855.00 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11729492
|
Greiner Bio-One
690940 |
25 cm2 | 50 ml |
919.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10409571
|
Greiner Bio-One
661940 |
175 cm2 | 650 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Poly-D-Lysine (PDL) sind synthetische Moleküle, die die Zelladhäsion an Gefäßen erhöhen, indem sie die Nettoladung der Oberfläche verändern, ohne die biologische Aktivität zu stimulieren.- Mit synthetischen Poly-D-Lysin-Proteinen (75 bis 150 Kda) beschichtet
- Zur Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums von transfizierten Zelllinien, neuronalen Zelllinien, primären Neuronen und Gliazellen
- Gebrauchsfertiges Produkt
- Enthält Deckel mit Kondensationsringen
Spezifikation
Poly-D-Lysin | |
Verschlusskappe mit Dichtring |