Learn More
Corning CellCube 38cm Stand Stainless Steel
Marke:  Corning 3136
CellCube 38cm Stand Stainless Steel
Artikelnummer. 17891955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00 €
    282.93 € / 1 Stück
    Sparen 20.07 €
    6% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2026