Learn More
Corning™ CellCube™ CellBIND™ Oberfläche, Polystyrol mit Silikonschlauch und AseptiQuik™ G, Steril
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
- 85.000 cm² Oberfläche
- CellBIND Die Oberfläche ermöglicht eine verbesserte Anhaftung von Zellen
- Sterilitätssicherungsniveau (SAL) von 10 -6;
- Zellkulturprodukte mit geschlossenen Systemen tragen dazu bei, das Risiko einer unbeabsichtigten Kontamination während der Arzneimittelentwicklung und -herstellung zu verringern.
- Vormontierte, geschlossene Systeme und aseptische Transferkappen, die mit vielen Gefäßen aus Cornings Zellkulturlinie kompatibel sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0.6 mL |
| Material | Polystyrol, Polycarbonat |
| Enthält | 6 in. Silikonschläuche und AseptiQuik™ G |
| Produkttyp | Zellkultursystem |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Steril |
| Bodenform | Flach |
| Kulturfläche | 85,000 cm² |
| Oberflächenbehandlung | CellBIND |