Beschreibung
- Verwendet eine gewebekulturbehandelte Wachstumsoberfläche für die Zellanhaftung und durchströmt die Zellen kontinuierlich mit frischem Medium, um die Zellproduktivität zu steigern
- Das CellCube-System bietet eine Umgebung, die In-vivo-Bedingungen genauer simuliert und Nährstoffe und Sauerstoff mit niedrigen Differenzialgradienten zuverlässig über alle Zellen innerhalb der Module verteilt.
- Die CellCube Module bieten eine herkömmliche gewebekulturbehandelte Oberfläche oder Corning CellBIND™ Oberfläche für das Wachstum von adhäsionsabhängigen Zellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Wachstumsfläche und aseptische Konnektoren |
| Anzahl pro Karton | 2/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Kulturfläche | 8500 cm² |
| Tablettebenen | 10-Schicht |