Learn More
Corning™ Cellcube™ Module
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17279099 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 ml
1,5 l
Tablettebenen:
10
25
Oberflächenbehandlung:
CellBIND
Gewebekultur-behandelt
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Tablettebenen Oberflächenbehandlung unitSize
17279099 600 ml 10 Gewebekultur-behandelt 2 Stück
17289099 1,5 l 25 Gewebekultur-behandelt 1 Stück
17289109 1,5 l 25 CellBIND 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17279099 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The CellCube™ module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment. It is comprised of a series of parallel, styrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates. Each culture plate receives proprietary tissue culture treatment prior to assembly to ensure dense, uniform cell growth.
CellCube Die Module bieten Folgendes:
  • Eine Reihe paralleler Polystyrol-Platten, die zu dünnen, versiegelten, laminaren Strömungsräumen zwischen benachbarten Platten verbunden sind.
  • Polystyrol-Wachstumsfläche, die optimal für das Wachstum von adhäsionsabhängigen Zellen behandelt wird.
  • Eine durchblutete Umgebung, die die Bedingungen  in vivo besser  simuliert und Nährstoffe und Sauerstoff zuverlässig verteilt.
  • Ein integriertes, gekapseltes, steriles Einweggerät, das vor dem Versand zu 100 % druckfest getestet wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Einzeln verpackt
Kapazität (metrisch) 600 ml
Graduierungen Nein
Anzahl pro Karton 2
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp CellCube Modul
Form Quadratisch
Sterilität Steril
Kulturfläche 8500 cm2
Oberflächenbehandlung Gewebekultur-behandelt
Tablettebenen 10
Sterilisationsmethode Ja