Learn More
Corning™ CellCube™ Systems with Corner Clips
The CellCube™ module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment. It is comprised of a series of parallel, styrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates. Each culture plate receives proprietary tissue culture treatment prior to assembly to ensure dense, uniform cell growth.
Marke: Corning™ 3264
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.62000kg
Beschreibung
Cellcube™ Module bieten:
- Eine Reihe paralleler Polystyrol-Platten, die zu dünnen, versiegelten, laminaren Strömungsräumen zwischen benachbarten Platten verbunden sind.
- 85.000 cm2 Polystyrol-Wachstumsoberfläche, die mit der Corning™ CellBIND™ Oberfläche optimal behandelt wird, für das Wachstum von adhäsionsabhängigen Zellen.
- Eine perfundierten Umgebung, die In-vivo-Bedingungen genauer simuliert und Nährstoffe und Sauerstoff zuverlässig verteilt.
- Ein integriertes, gekapseltes, steriles Einweggerät, das vor dem Versand zu 100 % druckfest getestet wurde.
Vorteile der Corning™ CellBIND™ Oberfläche:
- Verbessert die Zellhaftung, was zu einem erhöhten Zellwachstum und -erträgen führt
- Führt zu einer gleichmäßigere und gleichmäßigere Zellanhaftung
- Hilft bei der Anpassung von Zellen an reduzierte serum- oder serumfreie Bedingungen
- Reduziert die vorzeitige Zellablösung von konfluenten Kulturen
- Eliminiert möglicherweise die Notwendigkeit langwieriger, zeitraubender, teurer und niedriger Stabilität biologischer Beschichtungen
- Keine Beschichtung, keine Kühlung oder spezielle Handhabung erforderlich und bei Raumtemperatur stabil
Spezifikation
6 l | |
Quadratisch | |
Steril | |
Behandelt mit Gewebekultur |
Eckklammern | |
Nein | |
85,000 cm2 | |
100 |