Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Glycolised Polyethylene Terephthalate (PETG) 2X Roller Bottles - Short Form
Catalog Number 10216971
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2500 mL
For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER™ Glycolised Polyethylene Terephthalate (PETG) 2X Roller Bottles - Short Form is suitable for many adherent cell lines, is stable and gas permeable.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
  • USP Class VI end product testing certified
  • Safety screw cap guarantees tightly closed, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Flaschenoberfläche Ribbed
Verschlusstyp Screw Cap
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Höhe (metrisch) 271 mm
Produkttyp Roller Bottle
Kapazität (metrisch) 2500 mL
Farbe Clear
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell cuture
Material Polystyrene
Anzahl pro Karton 5
Sterilität Sterile
Zellwachstumsbereich 1700 cm2
Zertifiziert USP Class VI end product testing
Format Short form