Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Rollerflaschen aus Polystyrol mit Filterkappe
Catalog Number p-7075441
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2100 ml
2520 ml
Anzahl pro Karton:
24
48
Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One cellmaster™ Rollflaschen aus Polystyrol mit Filterkappe sind stabil und transparent.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Optische Klarheit
  • Zelladhäsion durch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Flaschenoberfläche Glatt
Verschlusstyp Filterschraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,6 in.
Höhe (metrisch) 271 mm
Produkttyp Flasche, Roller
Kapazität (metrisch) 2100 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.8 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Format Kurzform
Oberflächenbehandlung TC-behandelt
Closure Included Ja