Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-Well-Mikrotiterplatte, Zellkulturbehandelt, U-förmiger Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10638441
Change view
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10638441 Klar 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10638441 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 650180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Oberflächenbearbeitung
  • In automatisierten Systemen verwendbar
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Hohe Transparenz der Mikrotiterplatten für optimale mikroskopische Untersuchungen
  • Stapelbar
  • Fortlaufende Chargennummerierung
  • Einheitliche Stellfläche
  • Kann präzise pipettiert werden
  • Geeignet für +/- Analysen
  • Bohrlochprofil mit festem Boden: V-förmiger Boden (konischer Boden)
  • Wachstumsfläche pro Vertiefung: 28 mm²
  • Arbeitsvolumen pro Bohrung: 40 μl - 200 μl
  • Mit Deckel, der den Gasaustausch bei minimaler Verdampfung ermöglicht
  • TC-Oberflächenbehandlung. Steril. Einzeln in abziehbaren Beuteln verpackt für mehr Benutzerfreundlichkeit. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 9001
Zertifiziert Frei von RNase/DNase und menschlicher DNA
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,28 mm2
Array 8 x 12
Farbe Klar
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 40 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 234 μl
Wellform Runder Boden (U-Well)
DNase-frei Ja
Max. Wärmebeständigkeit -20°bis +60 °C
Max. RZB 4800 x g (Ausschwingrotor)
Menge 100/Karton
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C