Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Zellkultur-Mikrotiterplatten mit mehreren Wells
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15384513
Change view
Click to view available options
Kulturfläche:
1 cm²
1,9 cm²
3,9 cm2
Wellanzahl:
12
24
48
Arbeitsvolumen (metrisch):
0,5 bis 1 ml
0,5 bis 1,5 ml
2 bis 4 ml
Anzahl pro Karton:
100
120
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche Wellanzahl Arbeitsvolumen (metrisch) Anzahl pro Karton unitSize
15384513 1,9 cm² 24 0,5 bis 1,5 ml 120 120 Stück
13437487 1,9 cm² 24 0,5 bis 1,5 ml 120 5 Stück
10602482 1 cm² 48 0,5 bis 1 ml 100 100 Stück
10758121 3,9 cm2 12 2 bis 4 ml 100 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15384513 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 662165
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Screening mit hohem Durchsatz in zellbasierten Testsystemen.
  • Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Bearbeitung der Oberfläche (TC)
  • Hohe Transparenz
  • Geringe Autofluoreszenz
  • Deckel mit Kondensationsring ermöglichen einen optimalen Gasaustausch
  • Deckel mit nur einer Positi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen. Inhalt nicht zytotoxisch.
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 1,5 ml (Well)
Farbe Klar
Kulturfläche 1,9 cm²
Material Polystyrol
Form Kaminähnlich
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung CellStar
Typ Multiwell-Zellkulturplatte
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,5 bis 1,5 ml
Wellanzahl 24
DNase-frei Ja
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 120
Anzahl pro Packung 5
Menge 5/Packung, 120/Karton
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20°C bis +60°C
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 19 mm
Länge (metrisch) 128 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Höhe (metrisch) 19 mm