Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Suspensionskulturflasche mit niedrigem Profil
Optimal für Suspensionskulturen, Hybridome und embryonale Stammzellen. Die Greiner Bio-One CELLSTAR Suspensionskulturflasche mit niedrigem Profil ist frei von nachweisbarer DNase, RNase und Human-DNA.
Marke: Greiner Bio-One 660190
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Beidseitige Graduierung
- Abgekanteter Hals
- Dichtungssteckkappe
Spezifikation
Weiß | |
Gekantet | |
Stopfen |
Lo-Profil | |
Steril | |
550 ml |