Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR OneWell Plate™
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens; Non-cytotoxic |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 113.7 mL |
| Farbe | Klar |
| Kulturfläche | 95 sq. cm |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Mehr anzeigen |