Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Zellkulturbehandelte 96-Well-Mikrotiterplatte mit Flachboden und Halbfläche
Farbe:Schwarz; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Greiner Bio-One 675086
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Alphanumerische KodierungSpezifikation
Halbfläche | |
Fluoreszenz | |
Nicht autoklavierbar | |
Polystyrol | |
15 bis 175 μl | |
Zellkultur | |
Rund | |
4800 x g, Ausschwingrotor | |
8 | |
Ja | |
Kaminähnlich |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Schwarz | |
96 | |
Steril | |
199 μl | |
Ja | |
32 | |
32/Karton | |
Schwarz | |
127.76 x 85.48 x 14.40 mm |