missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Munktell Filtrak™ Cellulose-Extraktionshülsen für die Soxhlet-Extraktion

Artikelnummer. 11347264
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
33 mm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11347264 33 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11347264 Lieferant Munktell Filtrak™ Lieferanten-Nr. 1201.033080.25.SCAH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Perfekte Probenreservoirs für Qualitätskontrolle, Forschung und analytische Anwendungen, bei denen eine Lösungsmittelextraktion von Feststoffen und halbfesten Stoffen durchgeführt werden muss.

  • Gleichbleibende physikalische Eigenschaften immer wieder
  • Hergestellt aus den besten Materialien
  • Ideal für die Fett- und Lipidextraktion in der Lebensmittelindustrie
  • Wird zur Bestimmung von Umweltverschmutzungen verwendet
  • Qualitätsmanagement von in pharmazeutischen Formulierungen verwendeten Komponenten
  • Extraktion von Polymeren
  • Nahtlos mit abgerundetem Boden und aus hochreiner Alpha-Zellulose gefertigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 25/Pk.
Bodenform Rund
Innendurchmesser (metrisch) 33 mm
Material Alpha-Cellulose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Qualitätskontrolle, Forschung, analytische Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Gerhard Soxterm Automatic, Foss Tecator Systeme, Velp Lösungsmittelextraktoren
Höhe (metrisch) 80 mm
Produkttyp Extraktionshülsen für die Soxhlet-Extraktion
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.