Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Zellulosemischester, gezahnt, grau/weiß 0.45μ m, höher Durchfluss
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Cellulosenitrat (Zellulosemischester), geriffelt, grau/weiß 0.45 μm, mit hohem Durchfluss werden zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen, Partikelzählung und Mikroskopie empfohlen.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ 130H6--47----ACN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922470
  • 141.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterile, einzeln verpackte Filter
  • Weniger Vorbereitungszeit
  • Perfekter Rasterdruck
  • Die verschiedenen Filterfarben bieten den bestmöglichen Kontrast zu den Kolonien oder Partikeln.
  • Hervorragende Rückgewinnungsrate von Mikroorganismen
  • Membranen mit hohem Durchfluss.
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Kompatibel mit wässrigen Lösungen (pH 4-8), Kohlenwasserstoffen und mehreren anderen organischen Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Graues/weißes Raster
0,45 μm
130
115 bis 145 μm
Cellulosenitrat (Zellulosemischester)
Steril
100/Packung
47 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • X100 Cellulose Nitrate Grey - White_ Sterile_ 0,4 5 µm
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose