Learn More
Sartorius™ Oberflächenschutzpapier mit Beschichtung aus Zellulose/Polyethylen
196.00 € - 530.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Oberflächenschutzpapier |
---|---|
Material | Zellulose/Polyethylen |
Extinktion | 150% |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10140851
|
Sartorius™
FT-1-601-600100 |
100m | 600mm |
530.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10706701
|
Sartorius™
FT-1-601-400050 |
50m | 400mm |
251.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11724986
|
Sartorius™
FT-1-601-400100 |
100m | 400mm |
376.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11734986
|
Sartorius™
FT-1-601-460050 |
50m | 460mm |
196.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Oberflächenschutzpapier | |
Zellulose/Polyethylen | |
150% | |
Weiß |