Learn More
Cytiva 1 Chr Chromatographie-Papier
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ 1 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Marke:  Cytiva 3001-878
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.51000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11300734
  • 114.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ 1 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird. Hergestellt und speziell getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten, die bei chemischen Trennungen wichtig sind.
  • Übliche Dicke: 0.18 mm
  • Lineare Flussrate: 130 mm/30 min
  • Glatte Oberfläche
  • Für allgemeine analytische Trennungen
Spezifikation
Spezifikation
25 x 25 cm (9,84 x 9,84 in.)
1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen.
0.18 mm
25 cm
Zellulose
130/30 mm/min
9.84 Zoll
Blatt
Für generelle analytische Trennungen
1 Chr.
Smooth
25 cm