Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170, unsegmentierte Innentür, Griff rechtsseitig, 220-240 V/50-60 Hz
Artikelnummer. 15977065
Change view
Click to view available options
Spannung:
220 – 240 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
15977065 220 – 240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15977065 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6734000011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der CellXpert C170 CO2-Inkubator verfügt über ein hohes Verhältnis von Volumen und Stellfläche und gewährleistet eine konsistente, einheitliche Atmosphäre. Die nahtlose Konstruktion der Kammer ohne Belüftung ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Hochtemperaturdesinfektion bei 140 °C sorgt für eine effektive Dekontamination.
  • Bis zu 25 % mehr Platz: Lüfterloses Design, intelligentes Racksystem und innovatives Isolationskonzept
  • Anwenderfreundlich: Neues magnetisches Türverriegelungskonzept für Außen- und Innentüren
  • Einfache Reinigung und Desinfektion: Nahtlose Kammer, einfache Demontage
  • Effektiver Kontaminationsschutz: 140 °C Hochtemperatur-Desinfektion (HTD), keine internen HEPA-Filter
  • Verbesserter Vibrations- und Turbulenzschutz: lüfterloses Design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CO2-Konzentrationskontrolle ±0,1 %
Reglertyp Standard-Display
Datenausgabe Ethernet, VisioNize™ Box
Kapazität (metrisch) 170 L
CO2-Konzentrationsbereich 0,1 bis 20 %
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Anzahl Einschübe 4 Standard/8 Max.
Steckertyp EU
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +4 bis 50 °C
Typ CO2 - Inkubator
Ausführung der Tür Außentür mit Magnetverschluss
Anschlüsse 2
Probenvolumen (metrisch) 170 L
Temperaturstabilität Raumtemperatur +4 °C bis +50 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 44,5 x 53,9 x 69,2 cm
Abmessungen (L x B x H) 70,5 x 71,8 x 90 cm
Innenbreite (metrisch) 53,9 cm
Innenhöhe (metrisch) 69,2 cm
Innentiefe (metrisch) 44,5 cm
Tiefe (metrisch) Becken 44,5 x 53,9 x 69,2 cm
Tiefe (metrisch) Well 70,5 x 71,8 x 90 cm
Gewicht (metrisch) 112 kg
Spannung 220 – 240 V