Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, nicht segmentierte Innentür, Feuchtigkeitsüberwachung
Beschreibung
- Feuchtigkeitsüberwachung
- Erweiterte Benutzeroberfläche und USB-Anschlüsse an der Vorderseite
- Lüfterloses Design, intelligentes Racksystem und innovatives Isolationskonzept
- Neues magnetisches Türverriegelungskonzept für Außen- und Innentüren
- Nahtlose Kammer, einfache Demontage
- 180 °C Hochtemperatur-Desinfektion (HTD) mit Protokoll, ohne interne HEPA-Filter
- Anpassbare Aufgaben und Alarme
- Standard-Gebäudemanagementsystem und VisioNize angeschlossenes Labor
- Vibrations- und Turbulenzschutz
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 170 L |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
| Steckertyp | EU |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +4 bis 50 °C |
| Display | VisioNize™ Touch-Oberfläche |
| Ausführung der Tür | Linker Griff |
| O2-Sensortechnologie | ZrO2 (Zirconiumdioxid) |
| Anschlüsse | 2 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 in.) |
| Mehr anzeigen |