Learn More
Cytiva Celtron
Marke:  Cytiva 10462258
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11894643
  • 1301.00 € / 500 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 07-09-2021
Spezifikation
30 mm
Pack of 500
0,45 μm
≤100 mL
Difficult-to-filter solutions
Celluloseacetat