Learn More
Cytiva Celtron-Filterhalter
Marke:  Cytiva 10462270
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.18000kg
Artikelnummer. 11814653
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Celtron 30/0.45, CN-GF51 Filter
Cellulose acetate membrane, polypropylene housing
0.45 μm
Difficult-to-filter solutions