missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Spritzen zur Gelbeladung mit zementierter Nadel
Entwickelt für die schnelle Übertragung von Proben auf Sequenzierungsgele.
Marke: Hamilton™ 80022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
Beschreibung
- Einstellbares Volumen
- Schnelleres, genaueres Laden
- Sehr gute Reproduzierbarkeit
Spezifikation
SST, Borosilikatglas, PTFE | |
Nein | |
0.3 mm | |
50 °C | |
1/Packung |
Spritze für die Gelprobenvorbereitung | |
Gassterilisierbar | |
1000 psig/68.9 bar | |
10 °C | |
10 μ l |