Learn More
Hamilton™ Spritzen zur Gelbeladung mit zementierter Nadel
Entwickelt für die schnelle Übertragung von Proben auf Sequenzierungsgele.
80.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nein
Material Borosilikatglas, PTFE, Edelstahl
Beschreibung Gassterilisierbar
Produkttyp Spritze für die Gelprobenvorbereitung
Max. Druck 1000 psig/68.9 bar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Kanüle Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Kanüle Preis Menge & Verfügbarkeit  
11597684
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
84504
0.10 mm
80.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11587684
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
80022
0,3 mm
80.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einstellbares Volumen
  • Schnelleres, genaueres Laden
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Gassterilisierbar
1000 psig/68.9 bar
10 °C
10 μl
Zementiert
Borosilikatglas, PTFE, Edelstahl
Spritze für die Gelprobenvorbereitung
50 °C
1/Packung
3
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen