Learn More
Hamilton™ Spritzen zur Gelbeladung mit zementierter Nadel
Entwickelt für die schnelle Übertragung von Proben auf Sequenzierungsgele.
Marke: Hamilton™ 84504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
- Einstellbares Volumen
- Schnelleres, genaueres Laden
- Sehr gute Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Nein | |
Gassterilisierbar | |
0.41 mm | |
1000 psig/68.9 bar | |
10 °C | |
10 μl | |
Zementiert |
Borosilikatglas, PTFE, Edelstahl | |
0.10 mm | |
Spritze für die Gelprobenvorbereitung | |
50 °C | |
1/Packung | |
3 |