Learn More
Tocris Bioscience™ CeMMEC1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18797806
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18797806 10 mg 10 Milligramm
18718676 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18797806 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7139/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TAF1 inhibitor
CeMMEC1 is a TAF1 inhibitor (Kd = 1.8 μM, IC50 = 900 nM). CeMMEC1 impairs cell viability in combination with (+)-JQ1 (Cat. No. 4499) and inhibits proliferation of THP-1 and H23 lung adenocarcinoma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,2-dihydro-2-methyl-1-oxo-4-isoquinolinecarboxamide
CAS 440662-09-9
Menge 10 mg
Ziel Bromodomain Inhibitors
Summenformel C19H16N2O4
Reinheit 0.98