missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CENPQ Antibody (OTI1C5) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18150045 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18150045 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18150045 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271991

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CENPQ Monoclonal specifically detects CENPQ in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CENPQ
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1C5
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Gen-Alias C6orf139, CENP-QFLJ10545, centromere protein Q, chromosome 6 open reading frame 139
Gensymbole CENPQ
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human CENPQ (NP_060602) produced in E.coli.
Molekulargewicht des Antigens 30.4 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55166
Rekonstitution Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.