missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Zentrifugalrührer, 2 flexible Klingen
Beschreibung
- Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
- Mittlerer Drehzahlbereich.
- Mischt Medien mit niedriger und mittlerer Viskosität.
- Für Gefäße mit engem Hals.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flexible Klinge |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Breite (metrisch) | 90 mm/15 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?