Learn More
Bochem™ Zentrifugalrührer, 2 flexible Klingen
Mischt Medien mit niedriger und mittlerer Viskosität. Bochem™ Zentrifugal-Rührer, 2 flexible Klingen für Gefäße mit engem Hals.
22.75 € - 25.90 €
Spezifikation
Typ | Flexible Klinge |
---|---|
Material | Edelstahl (18/10) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge |
Breite (metrisch) | 90 mm/15 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10789271
|
Bochem™
9213 |
400 mm |
25.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10566371
|
Bochem™
9209 |
300 mm |
22.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
- Mittlerer Drehzahlbereich.
- Mischt Medien mit niedriger und mittlerer Viskosität.
- Für Gefäße mit engem Hals.
Spezifikation
Flexible Klinge | |
Edelstahl (18/10) | |
Zentrifuge | |
90 mm/15 mm |