missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Zentrifugalrührer, 2 flexible Klingen

Artikelnummer. 10566371
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10566371 300 mm 1 Stück
10789271 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10566371 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 9209

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mischt Medien mit niedriger und mittlerer Viskosität. Bochem™ Zentrifugal-Rührer, 2 flexible Klingen für Gefäße mit engem Hals.

  • Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
  • Mittlerer Drehzahlbereich.
  • Mischt Medien mit niedriger und mittlerer Viskosität.
  • Für Gefäße mit engem Hals.

Spezifikation

Typ Flexible Klinge
Material Edelstahl (18/10)
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 90 mm/15 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.