Beschreibung
- Zubehör für Eppendorf Liquid Handling-Geräte
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Stahlhülsen mit Adapter für Rotor |
| Material | Stahl |
| Fassungsvermögen | 36 x 15-ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 16 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotor F-35-48-17 |
| Beschreibung | Stahlhülsen mit Adapter für Rotor |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blutentnahmeröhrchen |
| Anzahl pro Packung | 24/Pckg. |