Learn More
Hettich™ Zentrifugenadapter für Winkelrotoren mit 8 Plätzen
Beschreibung
- Zentrifugenadapter für Winkelrotoren mit 8 Plätzen
- Zur Verwendung mit den Zentrifugen ROTOFIX 32 A und ROTINA 380/380 R
- Für Rotoren Nr. 1418, 1721
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Rundboden, konisch, mit Rand |
| Fassungsvermögen | 50 mL |
| Max. Röhrchendurchmesser | 29 mm |
| Max. Schlauchlänge | 107 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ROTOFIX 32 A und ROTINA 380/380 R Zentrifugen mit Rotoren Nr 1418, 1721 |
| Gefäße pro Adapter | 1 |
| Anzahl Plätze | 1 |