Description
- Becher für: Rotor S-24-11-AT, Rotor A-4-62, Rotor A-4-81
Spécification
Spécification
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7 x 50 ml Falcon™ Röhrchen für Rotor A-4-81 |
| Fassungsvermögen | 7 x 5 ml |
| Behältertyp | Becher |
| Anzahl Plätze | 7 |
| Menge | 4/Pckg. |