Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5916 Multi-Pro Zentrifugen
Artikelnummer. 16682754 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gekühlt:
Ja
No
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gekühlt Packungsgröße
16682754 Ja 1 Stück
16652754 No 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16682754 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30553101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für Anwendungen in Forschungs-, Industrie- und klinischen Laboren. Die FC5916 kann 0,2 ml bis 4 x 750 ml mit Ausschwing- und Festwinkelrotoren und verschiedenen Größen von Blutentnahmeröhrchen, konischen Zellkulturröhrchen, Platten und verschiedenen Flaschen zentrifugieren.
Maximale Anwendungsflexibilität
  • Entwickelt für maximale Anwendungsflexibilität, eignet es sich effizient für eine Vielzahl von Röhrchen und Flaschen, darunter Mikrozentrifugenröhrchen, Blutröhrchen, Rundbodenröhrchen, konische Röhrchen, PCR-Streifen/Röhrchen und Mikroliterplatten, und gewährleistet so eine vielseitige und zuverlässige Leistung für diverse Laboranforderungen.
  • Kompatibel mit bis zu 13 optionalen Bremsscheiben und 67 Zubehörteilen
  • Fassungsvermögen von bis zu 4 x 750 ml mit der Möglichkeit, bis zu 108 Blutröhrchen oder 68 x 15 ml konische Röhrchen und 28 x 50 ml konische Röhrchen zu zentrifugieren
  • Hochgeschwindigkeitszentrifugation (> 10.000 U/min) von 0,2 ml bis zu 1,5/2,0 ml Röhrchen
  • Der FC5916R verfügt über Kühlleistungen ab 40° °C bis -20 °C
  • Das umweltfreundliche Kühlmittel R290 trägt zur Umweltfreundlichkeit von Kühlzentrifugen bei, indem es deren Umweltauswirkungen minimiert und die Bemühungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung unterstützt.
  • Die Vorkühlfunktion senkt die Temperatur von Rotor und Brennkammer vor dem Lauf schnell ab.
Intuitiv gestaltet für einfache Bedienung
  • Es wurde entwickelt, um Laborprozesse effizienter und einfacher zu gestalten und beinhaltet viele benutzerfreundliche Funktionen und Software, die eine intuitive Bedienung ermöglichen.
  • Die automatische Rotorerkennung (RFID) macht das Umschalten zwischen Anwendungen extrem einfach.
  • Einfache Einhandbedienung dank der Kombination aus Auswahlknopf und Drehknopf, auch mit Handschuhen.
  • Ein großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zeigt Zentrifugationseinstellungen und Echtzeitparameter auf einer einzigen Schnittstelle an.
  • Programmspeicherung für bis zu 99 Durchläufe inklusive Parametereinstellungen und Rotortypen
Solide Konstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit
  • Hergestellt aus hochwertigen Komponenten für zuverlässigen Einsatz und entwickelt in Deutschland für hohe Leistung
  • Der wartungsfreie Induktionsmotor liefert eine maximale G-Kraft von 24326 xg für FC5916 und 26331 xg für FC5916R.
  • Optimiertes Luftstromsystem zur Kühlung der Proben (nicht gekühlte Modelle)
  • Die chemikalien- und korrosionsbeständige Rotorkammer aus Edelstahl gewährleistet Langlebigkeit in Laborumgebungen
  • Selbstdiagnoseprogramm zur Aufzeichnung von Nutzungs- und Fehlerhistorie für einfache Wartung und Minimierung von Ausfallzeiten
Sicherheitsmerkmale für erhöhte Sicherheit
  • Ausgestattet mit Schutzfunktionen für Redundanz in Bezug auf Sicherheit und zuverlässigen Betrieb
  • Überdrehzahlschutz, unmittelbar nach dem Einsetzen des Rotors
  • Aktive Unwuchterkennung mit individuell für jeden Rotor einstellbaren Unwuchttoleranzen
  • Motorisiertes Deckelverriegelungssystem zum Schutz der Bediener vor versehentlichen Verletzungen
  • Versiegelte und TÜV-zertifizierte Rotoren zum Schutz der Bediener vor schädlichen Aerosolen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Beschreibung Zehn Beschleunigungs- und Verzögerungsraten, einstellbare Laufzeit von 10 s bis 99 h 59 min oder Dauerbetrieb, schnelle Zentrifugation, FCKW-freies Kühlsystem, Probentemp.anzeige (gekühlte Modelle), Deckelverriegelungssystem, Überdrehzahlschutz, doppelte Unwuchterkennung
Fassungsvermögen 4 x 750 ml
Max. RZB 26,331 x g
Max. Geschwindigkeit 16,000 rpm
Produktlinie Frontier 5000 Series Multi Pro
Gekühlt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugale Trennung, allgemeine Probenvorbereitung, Zellpellettierung, Proteintrennung, Nukleinsäuretrennung, Zellkonzentration, chemische Trennung, Diagnostik, Umweltprobenvorbereitung, Blutprobenverarbeitung
Hauptspeicher 99 Programme
Modell FC5916R
Geräuschpegel ≤63 ±2 dBA
Rotor inklusive Nein
Laufzeit 10 s bis 99 h 59 Min. 59 Sek., Kontinuierlich, Quickspin
Sicherheitsmerkmale CE, FCC
Abmessungen (H x B x T) 390 x 730 x 670 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 670 x 730 x 390 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 26,4 in.
Außenlänge (metrisch) 670 mm
Außenbreite (angloamerikanisch) 28,7 in.
Außenbreite (metrisch) 730 mm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 15,4 in.
Außenhöhe (metrisch) 390 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 26,4 in.
Tiefe (metrisch) 670 mm
Nettogewicht 120 kg
Elektrische Anforderungen 230 V
Spannung 230 V
Wirkleistung 1630 W
Steckertyp AC Adapter (im Lieferumfang enthalten)
Produkttyp Zentrifuge
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis 40 °C
Displaytyp 2-zeiliges, hintergrundbeleuchtetes LCD