Learn More
OHAUS™ Zentrifuge Multi FC591
Leistungsstarke und vielseitige Universalzentrifugen für nahezu jede Laboranwendung
6140.00 € - 9090.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, FCC |
---|---|
Beschreibung | Zehn Beschleunigungs- und Verzögerungsraten, einstellbare Laufzeit von 10 s bis 99 h 59 min oder Dauerbetrieb, schnelle Zentrifugation, FCKW-freies Kühlsystem, Probentemp.anzeige (gekühlte Modelle), Deckelverriegelungssystem, Überdrehzahlschutz, doppelte Unwuchterkennung |
Fassungsvermögen | 4 x 750 ml |
Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugale Trennung, allgemeine Probenvorbereitung, Zellpellettierung, Proteintrennung, Nukleinsäuretrennung, Zellkonzentration, chemische Trennung, Diagnostik, Umweltprobenvorbereitung, Blutprobenverarbeitung |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16652754
|
OHAUS™
30553036 |
FC5916 |
6140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16682754
|
OHAUS™
30553101 |
FC5916R |
9090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Unsere Mehrzweckzentrifugen bieten eine Zentrifugationsplattform mit hohen Drehzahlen, die mit einer Vielzahl von Rotoren und Zubehör an die Anforderungen des Arbeitsablaufs angepasst werden kann.
- Das intuitive Design der Zentrifugen & des Zubehörs ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Parametereinstellungen und eine schnelle Rotation zwischen den Anwendungen.
- Zu den Funktionen gehören die automatische Rotorerkennung und ein LCD mit Hintergrundbeleuchtung.
- Die Leistungsfähigkeit dieser Zentrifugen wird durch deutsche Technik und hochwertige Komponenten für einen zuverlässigen Einsatz sichergestellt.
- Hergestellt aus chemisch beständigem Edelstahl für eine lange Lebensdauer im Labor.
Spezifikation
CE, FCC | |
4 x 750 ml | |
Zentrifugale Trennung, allgemeine Probenvorbereitung, Zellpellettierung, Proteintrennung, Nukleinsäuretrennung, Zellkonzentration, chemische Trennung, Diagnostik, Umweltprobenvorbereitung, Blutprobenverarbeitung | |
230 V |
Zehn Beschleunigungs- und Verzögerungsraten, einstellbare Laufzeit von 10 s bis 99 h 59 min oder Dauerbetrieb, schnelle Zentrifugation, FCKW-freies Kühlsystem, Probentemp.anzeige (gekühlte Modelle), Deckelverriegelungssystem, Überdrehzahlschutz, doppelte Unwuchterkennung | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Schnelles Zentrifugieren, 10 s bis 99 h 59 min 59 s, kontinuierlichµ |