Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugengläser,zylindrisch,Spitzboden, ungraduiert, DURAN, 98x17 mm (VE=100St.)
Klare Zentrifugenröhrchen bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Karl Hecht™ konischen Zentrifugenröhrchen, sind randlos und bestehen aus AR™ Natriumglas oder Duran™ Borosilikatglas 3.3.
42.08 € - 294.68 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10125661
|
Karl Hecht™
40946002 |
10 bis 15 ml | 107 mm | AR™ Natronglas |
42.08 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10287321
|
Karl Hecht™
40946003 |
25 bis 30 ml | 100 mm | AR™ Natronglas |
82.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10748632
|
Karl Hecht™
40948002 |
10 bis 15 ml | 107 mm | Borosilikatglas 3.3 |
80.14 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10593452
|
Karl Hecht™
40948003 |
25 bis 30 ml | 100 mm | Borosilikatglas 3.3 |
294.68 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Konischer Boden.
- Ohne Rand.
- Ohne Messskala.
- Erhältlich in AR™-Natronglas oder Duran™-Borosilikatglas 3.3.
Spezifikation
Zentrifuge | |
Konisch |