Learn More
Centrin 2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18685572 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18685572 0.02 mL 0.02 Milliliter
18616152 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18685572 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2926530.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Centrin 2 Polyclonal antibody specifically detects Centrin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Centrin 2
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Gene Knock-Out
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Knockout Validated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias Caltractin isoform 1, CEN2CALTcaltractin (20kD calcium-binding protein), centrin, EF-hand protein, 2, centrin-2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-172 of human CETN2 (NP_004335.1). MASNFKKANMASSSQRKRMSPKPELTEEQKQEIREAFDLFDADGTGTIDVKELKVAMRALGFEPKKEEIKKMISEIDKEGTGKMNFGDFLTVMTQKMSEKDTKEEILKAFKLFDDDETGKISFKNLKRVAKELGENLTDEELQEMIDEADRDGDGEVSEQEFLRIMKKTSLY
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1069
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG