Learn More
Descripción
Centrin 2 Polyclonal antibody specifically detects Centrin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Gene Knock-Out
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Centrin 2 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Gene Knock-Out |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Knockout Validated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gen-Alias | Caltractin isoform 1, CEN2CALTcaltractin (20kD calcium-binding protein), centrin, EF-hand protein, 2, centrin-2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-172 of human CETN2 (NP_004335.1). MASNFKKANMASSSQRKRMSPKPELTEEQKQEIREAFDLFDADGTGTIDVKELKVAMRALGFEPKKEEIKKMISEIDKEGTGKMNFGDFLTVMTQKMSEKDTKEEILKAFKLFDDDETGKISFKNLKRVAKELGENLTDEELQEMIDEADRDGDGEVSEQEFLRIMKKTSLY |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?