Learn More
CEP110 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25235-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883805
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CEP110
Polyclonal
Unconjugated
CNTRL
110 kDa centrosomal protein, Centriolin, Centrosomal protein 1, centrosomal protein 110kDa, CEP1, CEP110, FAN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11064
-20°C
Liquid
Western Blot
0.34 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q7Z7A1
CNTRL
CEP110 Fusion Protein Ag18907